(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR452193-1G OR452193-250MG OR452193-500MG
APOSOR452193-1GEA 1050 EUR
APOSOR452193-1G APOSOR452193-250MG APOSOR452193-500MG
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate 97%
(S)-tert-Butyl 2-amino-3-methylbutylcarbamate
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18694786
CAS-Nummer: 400652-55-3