5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR45219-1G OR45219-250MG
APOSOR45219-1GEA 574 EUR
APOSOR45219-1G APOSOR45219-250MG
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene 95%
5-Acetyl-2-bromo-3-(cyclopropyl)thiophene
Formel: C₉H₉BrOS
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32219472
CAS-Nummer: 2302672-24-6