N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: tert-Butyl 3-bromobenzyl(methyl)carbamate
OR452166-1G OR452166-5G
APOSOR452166-1GEA 151 EUR
APOSOR452166-1G APOSOR452166-5G
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine 97%
N-Boc-N-methyl-3-bromobenzylamine
Formel: C₁₃H₁₈BrNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09701230
CAS-Nummer: 317358-61-5