(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR452157-1G
OR452157-500MG
APOSOR452157-1GEA
783
EUR
APOSOR452157-1G
APOSOR452157-500MG
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine 97%
(S)-2-(Boc-amino)-2-phenylethylamine
Formel:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Schmelzpunkt: 85…90 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09885895 CAS-Nummer: 137102-30-8 |