N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452152-1G
OR452152-25G
OR452152-5G
APOSOR452152-1GEA
139
EUR
APOSOR452152-1G
APOSOR452152-25G
APOSOR452152-5G
N-Cbz-2-amino-1-butanol 97%
N-Cbz-2-amino-1-butanol
Formel:
C₁₂H₁₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12180538 CAS-Nummer: 137160-74-8 |