(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452129-1G
OR452129-250MG
OR452129-500MG
APOSOR452129-1GEA
806
EUR
APOSOR452129-1G
APOSOR452129-250MG
APOSOR452129-500MG
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride 97%
(3-Bromophenyl)-4-piperidinyl-methanone hydrochloride
Formel:
C₁₂H₁₄BrNO·ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11846278 CAS-Nummer: 1225573-65-8 |