1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452109-1G
OR452109-500MG
OR452109-5G
APOSOR452109-1GEA
261
EUR
APOSOR452109-1G
APOSOR452109-500MG
APOSOR452109-5G
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine 97%
1-Fmoc-2-(hydroxymethyl)piperidine
Formel:
C₂₁H₂₃NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04974380 CAS-Nummer: 170867-95-5 |