Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452098-1G OR452098-250MG OR452098-500MG
APOSOR452098-1GEA 783 EUR
APOSOR452098-1G APOSOR452098-250MG APOSOR452098-500MG
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid 97%
Fmoc-(S)-3-amino-2-hydroxypropionic acid
Formel: C₁₈H₁₇NO₅
Molekulargewicht: 327.331 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18252739
CAS-Nummer: 172721-23-2