Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)butanoic acid, Fmoc-DL-Abu-OH
OR452095-25G OR452095-5G
APOSOR452095-25GEA 172 EUR
APOSOR452095-25G APOSOR452095-5G
Fmoc-2-aminobutyric acid 97%
Fmoc-2-aminobutyric acid
Formel: C₁₉H₁₉NO₄
Molekulargewicht: 325.358 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00270362
CAS-Nummer: 174879-28-8