Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452093-1G OR452093-25G OR452093-5G
APOSOR452093-1GEA 98.6 EUR
APOSOR452093-1G APOSOR452093-25G APOSOR452093-5G
Fmoc-DL-phenylglycine 97%
Fmoc-DL-phenylglycine
Formel: C₂₃H₁₉NO₄
Molekulargewicht: 373.401 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02094475
CAS-Nummer: 163883-97-4