N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452092-1G
OR452092-500MG
APOSOR452092-1GEA
522
EUR
APOSOR452092-1G
APOSOR452092-500MG
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid 97%
N-Fmoc-2-(methylamino)butyric acid
Formel:
C₂₀H₂₁NO₄ Molekulargewicht: 339.385 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18328457 CAS-Nummer: 1341092-00-9 |