Boc-DL-leucine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-4-methylpentanoic acid
OR452083-25G
OR452083-5G
APOSOR452083-25GEA
528
EUR
APOSOR452083-25G
APOSOR452083-5G
Boc-DL-leucine 97%
Boc-DL-leucine
Formel:
C₁₁H₂₁NO₄ Molekulargewicht: 231.289 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00076949 CAS-Nummer: 64727-35-1 |