2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR45207-1G OR45207-250MG OR45207-5G
APOSOR45207-1GEA 574 EUR
APOSOR45207-1G APOSOR45207-250MG APOSOR45207-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₇BrO₂S
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30003636
CAS-Nummer: 2091719-00-3