Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452035-1G
OR452035-250MG
OR452035-500MG
APOSOR452035-1GEA
1050
EUR
APOSOR452035-1G
APOSOR452035-250MG
APOSOR452035-500MG
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid 97%
Boc-(S)-2-Amino-3-biphenyl-3-yl-propionic acid
Formel:
C₂₀H₂₃NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07372097 CAS-Nummer: 608528-91-2 |