4-Chloro-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: H-Trp(4-Cl)-OH
OR452030-1G OR452030-250MG
APOSOR452030-1GEA 340 EUR
APOSOR452030-1G APOSOR452030-250MG
4-Chloro-L-tryptophan 97%
4-Chloro-L-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekulargewicht: 238.67 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06797630
CAS-Nummer: 52448-14-3