5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR45203-1G
OR45203-250MG
APOSOR45203-1GEA
696
EUR
APOSOR45203-1G
APOSOR45203-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel:
C₈H₆BrNS Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD32219465 CAS-Nummer: 2301170-03-4 |