4-Chloro-DL-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452029-1G OR452029-250MG OR452029-500MG
APOSOR452029-1GEA 783 EUR
APOSOR452029-1G APOSOR452029-250MG APOSOR452029-500MG
4-Chloro-DL-tryptophan 97%
4-Chloro-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Molekulargewicht: 238.67 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09756722
CAS-Nummer: 118244-93-2