4-Bromo-D-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452028-1G
OR452028-250MG
OR452028-500MG
APOSOR452028-1GEA
980
EUR
APOSOR452028-1G
APOSOR452028-250MG
APOSOR452028-500MG
4-Bromo-D-tryptophan 97%
4-Bromo-D-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10565750 CAS-Nummer: 219943-61-0 |