N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452023-1G OR452023-250MG OR452023-500MG
APOSOR452023-1GEA 870 EUR
APOSOR452023-1G APOSOR452023-250MG APOSOR452023-500MG
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan 97%
N-Boc-5-methyl-L-tryptophan
Formel: C₁₇H₂₂N₂O₄
Molekulargewicht: 318.368 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565746
CAS-Nummer: 114873-09-5