(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452020-1G OR452020-500MG
APOSOR452020-1GEA 654 EUR
APOSOR452020-1G APOSOR452020-500MG
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-methylhex-4-enoic acid
Formel: C₇H₁₃NO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10565736
CAS-Nummer: 19914-06-8