4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR45202-1G OR45202-250MG
APOSOR45202-1GEA 696 EUR
APOSOR45202-1G APOSOR45202-250MG
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
4-(Cyclopropyl)thiophene-2-carbonitrile
Formel: C₈H₇NS
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD28059592
CAS-Nummer: 1823927-97-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III