5-Chloro-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-Trp(5-Cl)-OH, (S)-2-Amino-3-(5-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR452007-1G
OR452007-250MG
APOSOR452007-1GEA
441
EUR
APOSOR452007-1G
APOSOR452007-250MG
5-Chloro-L-tryptophan 97%
5-Chloro-L-tryptophan
Formel:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06797629 CAS-Nummer: 52448-15-4 |