Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR452006-1G OR452006-250MG OR452006-500MG
APOSOR452006-1GEA 654 EUR
APOSOR452006-1G APOSOR452006-250MG APOSOR452006-500MG
Boc-5-Bromo-L-tryptophan 97%
Boc-5-Bromo-L-tryptophan
Formel: C₁₆H₁₉BrN₂O₄
Molekulargewicht: 383.237 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09264326
CAS-Nummer: 75816-20-5