5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
OR45200-1G OR45200-250MG
APOSOR45200-1GEA 696 EUR
APOSOR45200-1G APOSOR45200-250MG
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-Bromo-4-(cyclopropyl)thiophene-2-carboxaldehyde
Formel: C₈H₇BrOS
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD32219463
CAS-Nummer: 2301169-82-2