3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451453-1G
OR451453-5G
APOSOR451453-1GEA
78.3
EUR
APOSOR451453-1G
APOSOR451453-5G
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
3-Bromo-4-chloro-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₂BrClN₂ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD30079725 CAS-Nummer: 27258-12-4 |