4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45144-1G OR45144-250MG OR45144-5G
APOSOR45144-1GEA 27.3 EUR
APOSOR45144-1G APOSOR45144-250MG APOSOR45144-5G
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
4-(2-Bromoethyl)benzonitrile
Formel: C₉H₈BrN
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD12025077
CAS-Nummer: 72054-56-9