4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451429-1G OR451429-5G
APOSOR451429-1GEA 377 EUR
APOSOR451429-1G APOSOR451429-5G
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₇N₃·ClH
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD25368943
CAS-Nummer: 1431963-06-2