4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451405-1G OR451405-5G
APOSOR451405-1GEA 31.9 EUR
APOSOR451405-1G APOSOR451405-5G
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
4-Chloro-5-methyl-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₆ClN₃·ClH
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00767237
CAS-Nummer: 130128-49-3