2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Bromo-5-iodo-2-methoxy-3-methylbenzene, 2-Bromo-4-iodo-6-methylphenyl methyl ether, 3-Bromo-5-iodo-2-methoxytoluene
OR45135-1G
OR45135-250MG
OR45135-5G
OR45135-25G
APOSOR45135-1GEA
232
EUR
APOSOR45135-1G
APOSOR45135-250MG
APOSOR45135-5G
APOSOR45135-25G
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
2-Bromo-4-iodo-6-methylanisole
Formel:
C₈H₈BrIO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD27937157 CAS-Nummer: 1820675-25-9 |