3-Bromo-2-iodoanisole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45121-1G OR45121-5G OR45121-25G
APOSOR45121-1GEA 33.5 EUR
APOSOR45121-1G APOSOR45121-5G APOSOR45121-25G
3-Bromo-2-iodoanisole
3-Bromo-2-iodoanisole
Formel: C₇H₆BrIO
Schmelzpunkt: 61,5…65 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18089327
CAS-Nummer: 450412-22-3