1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR451024-1G
OR451024-250MG
APOSOR451024-1GEA
727
EUR
APOSOR451024-1G
APOSOR451024-250MG
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride 95%
1-Benzyl-3-azetidinamine dihydrochloride
Formel:
C₁₀H₁₄N₂·2ClH Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16293358 CAS-Nummer: 1307683-81-3 |