2-Nitrobenzoyl isocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450135-1G
OR450135-250MG
APOSOR450135-1GEA
429
EUR
APOSOR450135-1G
APOSOR450135-250MG
2-Nitrobenzoyl isocyanate
2-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₈H₄N₂O₄ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD32264081 CAS-Nummer: 5843-48-1 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,II |