Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Lieferant: Apollo Scientific
OR450130-1G
OR450130-250MG
APOSOR450130-1GEA
429
EUR
APOSOR450130-1G
APOSOR450130-250MG
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Cyclohexanecarbonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formel:
C₈H₁₁NO₂ Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD16300873 CAS-Nummer: 4461-26-1 UN-Nummer: 2206 ADR: 6.1,II |