5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR450106-1G
OR450106-250MG
APOSOR450106-1GEA
406
EUR
APOSOR450106-1G
APOSOR450106-250MG
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₄ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10000845 CAS-Nummer: 78706-26-0 |