2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR450086-1G OR450086-250MG
APOSOR450086-1GEA 174 EUR
APOSOR450086-1G APOSOR450086-250MG
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
2-(2-Amino-4-oxo-thiazol-5-yl)acetic acid
Formel: C₅H₆N₂O₃S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00518998
CAS-Nummer: 33176-41-9