Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR45008-1G
OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA
574
EUR
APOSOR45008-1G
APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel:
C₈H₆BrClO₄S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD20731105 CAS-Nummer: 1354953-47-1 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |