8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 8-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR450049-100MG OR450049-1G OR450049-250MG
APOSOR450049-100MGEA 121 EUR
APOSOR450049-100MG APOSOR450049-1G APOSOR450049-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formel: C₉H₈ClNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19276419
CAS-Nummer: 83229-23-6