7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR450021-1G OR450021-250MG
APOSOR450021-1GEA 335 EUR
APOSOR450021-1G APOSOR450021-250MG
7-Bromobenzo[d]isoxazole 95%
7-Bromobenzo[d]isoxazole
Formel: C₇H₄BrNO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520894
CAS-Nummer: 1260751-81-2