4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4391-250MG
OR4391-1G
APOSOR4391-250MGEA
91.6
EUR
APOSOR4391-250MG
APOSOR4391-1G
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride 97%
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoyl chloride
Formel:
C₁₀H₇ClN₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368530 CAS-Nummer: 222541-76-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,III |