3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 690 EUR
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143308
CAS-Nummer: 58483-94-6