2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Acetyl-2-methoxytoluene, 2-Acetyl-6-methylanisole, 1-(2-Methoxy-3-methylphenyl)ethan-1-one
OR43670-1G OR43670-250MG OR43670-5G
APOSOR43670-1GEA 174 EUR
APOSOR43670-1G APOSOR43670-250MG APOSOR43670-5G
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
2'-Methoxy-3'-methylacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 240 °C
Dichte: 1.061 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044853
CAS-Nummer: 6342-75-2