3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR43514-1G
OR43514-250MG
APOSOR43514-1GEA
306
EUR
APOSOR43514-1G
APOSOR43514-250MG
3-Iodobenzene-1,2-diamine 97%
Formel:
C₆H₇IN₂ Siedepunkt: 144 °C (5 mm Hg) Schmelzpunkt: 49…51 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD12028717 CAS-Nummer: 34446-43-0 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...