3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Cyclopropylpyridin-3-amine
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 190 EUR
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formel: C₈H₁₀N₂
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD19543987
CAS-Nummer: 1314353-68-8