4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42106-1G OR42106-250MG OR42106-5G
APOSOR42106-1GEA 174 EUR
APOSOR42106-1G APOSOR42106-250MG APOSOR42106-5G
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
4-Bromo-2-(methylsulphonyl)benzonitrile
Formel: C₈H₆BrNO₂S
Schmelzpunkt: 142…144 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12828670
CAS-Nummer: 1208402-11-2
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III