Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR42049-1G OR42049-250MG OR42049-5G
APOSOR42049-1GEA 223 EUR
APOSOR42049-1G APOSOR42049-250MG APOSOR42049-5G
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 4-bromo-3-(chlorosulphonyl)benzoate
Formel: C₈H₆BrClO₄S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12169456
CAS-Nummer: 168969-13-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III