6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42034-1G OR42034-250MG
APOSOR42034-1GEA 476 EUR
APOSOR42034-1G APOSOR42034-250MG
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
6-Bromo-4-chloro-7-methylquinoline
Formel: C₁₀H₇BrClN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12674991
CAS-Nummer: 1189106-57-7