N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 1-{2-[Methyl(phenyl)amino]-2-oxoethyl}piperazine, {Methyl[(piperazin-1-yl)acetyl]amino]benzene

OR4185-10G OR4185-2G OR4185-5G
APOSOR4185-10GEA 168 EUR
APOSOR4185-10G APOSOR4185-2G APOSOR4185-5G
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide 97%
N-Methyl-N-phenyl-2-(piperazin-1-yl)acetamide
Formel: C₁₃H₁₉N₃O
Molekulargewicht: 233.309 g/mol
Schmelzpunkt: 68…70 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040792
CAS-Nummer: 318280-95-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR