Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR4082-1G
OR4082-5G
APOSOR4082-1GEA
79.9
EUR
APOSOR4082-1G
APOSOR4082-5G
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-methyl-2-(thien-2-yl)pyrazolo[1,5-a]-pyrimidine-6-carboxylate
Formel:
C₁₄H₁₃N₃O₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00067907 CAS-Nummer: 162286-69-3 |