2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR40806-1G
OR40806-250MG
OR40806-5G
APOSOR40806-1GEA
348
EUR
APOSOR40806-1G
APOSOR40806-250MG
APOSOR40806-5G
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
2-Bromo-5-(cyclopropyl)thiophene
Formel:
C₇H₇BrS Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12033270 CAS-Nummer: 29481-27-4 |