(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR40781-1G OR40781-250MG
APOSOR40781-1GEA 136 EUR
APOSOR40781-1G APOSOR40781-250MG
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
(2,4-Dichloro-3,5-dimethylphenoxy)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₀Cl₂O₃
Schmelzpunkt: 145…148 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28102587
CAS-Nummer: 19545-97-2